Learn More
Clorhidrato de 2-(clorometil)quinolina, TRC
Código de producto. 30367277
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30367277 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30367277 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC3688251G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Chloromethyl)quinoline Hydrochloride
CAS 3747-74-8
Fórmula molecular C10H9Cl2N
Cantidad 1 g
Sinónimo 2-(Chloromethyl)quinoline Monohydrochloride, 2-Chloromethylchinoline Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C10H8ClN.ClH/c11-7-9-6-5-8-3-1-2-4-10(8)12-9;/h1-6H,7H2;1H
SMILES Cl.ClCc1ccc2ccccc2n1
Nombre IUPAC 2-(clorometil)quinolina; clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 214.09
Formula Weight (peso de la fórmula) 213.0112