Learn More
Clorhidrato de 2-(clorometil)quinolina, TRC
Código de producto. 30353851
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30353851 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30353851 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC36882510G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Añadir a la cesta
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Nombre del producto químico o material 2-(Chloromethyl)quinoline Hydrochloride
CAS 3747-74-8
Fórmula molecular C10H9Cl2N
Cantidad 10 g
Sinónimo 2-(Chloromethyl)quinoline Monohydrochloride, 2-Chloromethylchinoline Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C10H8ClN.ClH/c11-7-9-6-5-8-3-1-2-4-10(8)12-9;/h1-6H,7H2;1H
SMILES Cl.ClCc1ccc2ccccc2n1
Nombre IUPAC 2-(clorometil)quinolina; clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 214.09
Formula Weight (peso de la fórmula) 213.0112
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.