Learn More
2-(Clorometil)clorhidrato de quinolina 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11498046
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11498046 1 g 1 g
11408056 5 g 5 g
11418056 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11498046 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14102.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 3747-74-8 | C10H9Cl2N | 214.089 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3747-74-8
Fórmula molecular C10H9Cl2N
Peso molecular (g/mol) 214.089
Número MDL MFCD00012734
Clave InChI WDETYCRYUBGKCE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloromethyl quinoline hydrochloride, 2-chloromethylquinoline hydrochloride, 2-chloromethyl quinoline hcl, 2-chloromethyl quinolinehydrochloride, 2-chloromethyl-quinoline hydrochloride, quinoline, 2-chloromethyl-, hydrochloride, acmc-209it8, ksc494s0b, 2-chloromethyl quinoline-hcl, 2-chloromethyl quinoline.hcl
PubChem CID 3083823
Nombre IUPAC 2-(clorometil)quinolina; clorhidrato
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC(=N2)CCl.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Chloromethyl)quinoline hydrochloride
Punto de fusión 184°C to 190°C
Cantidad 1 g
Beilstein 3565832
Formula Weight (peso de la fórmula) 214.1
Porcentaje de pureza 97%