Learn More
Clorhidrato de 2-(clorometil)pirimidina, Thermo Scientific™
Código de producto. 10472570
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10472570 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
1 options
Código de producto. 10472570 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MAY00188DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-11-2026
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Chloromethyl)pyrimidine hydrochloride
CAS 936643-80-0
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C5H6Cl2N2
Número MDL MFCD09834372
Cantidad 1 g
Sinónimo 2-chloromethyl pyrimidine hydrochloride, 2-chloromethyl pyrimidine hcl, 2-chloromethyl-pyrimidine hydrochloride, 2-chloromethyl pyrimidine, chloride, 2-chloro mehyl pyrimidine hcl, pyrimidine,2-chloromethyl-,hydrochloride, 2-chloromethyl pyrimidine hydrochloride salt, 2-chloromethyl pyrimidine hydrogen chloride, 2-chloromethyl-pyrimidine, monohydrochloride
Clave InChI XLGVMJXAZRCTRU-UHFFFAOYSA-N
SMILES Cl.ClCC1=NC=CC=N1
Nombre IUPAC 2-(clorometilo)pirimidina; clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 165.02
PubChem CID 20025606
Formula Weight (peso de la fórmula) 165.02
Porcentaje de pureza 95%