Learn More
Clorhidrato de 2-(clorometil)piridina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11493913
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11493913 25 g 25 g
11483913 5 g 5 g
11403923 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11493913 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10226.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 6959-47-3 | C6H7Cl2N | 164.029 g/mol
2-(Chloromethyl)pyridine hydrochloride was used as reagent in base catalyzed alkylation of p-tert-butylcalix[6]arene and p-tert-butylcalix[5]arene in DMF. It was used in the synthesis of Gd3+ diethylenetriaminepentaacetic acid bisamide complex, a Zn2+-sensitive magnetic resonance imaging contrast agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El clorhidrato de 2-(clorometil)piridina se utilizó como reactivo en la alquilación catalizada por una base de p-terc-butilcalix[6]areno y p-terc-butilcalix[5]areno en DMF. También se utilizó en la síntesis del complejo de bisamida de ácido dietilenetriaminapentaacético y GD3+, un agente de contraste para la adquisición de imágenes por resonancia magnética sensible a Zn2+.
Solubilidad
Soluble en agua, acetona (de 10 a 50 mg/ml) y etanol 95 %(100 mg/ml).
Notas
Higroscópico. Almacenar en gas inerte y alejado de agentes oxidantes fuertes. Mantener en un recipiente bien cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6959-47-3
Fórmula molecular C6H7Cl2N
Peso molecular (g/mol) 164.029
Número MDL MFCD00012811
Clave InChI JPMRGPPMXHGKRO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloromethyl pyridine hydrochloride, 2-picolyl chloride hydrochloride, 2-chloromethylpyridine hydrochloride, picolyl chloride hydrochloride, 2-chloromethyl pyridine hcl, 2-pyridylmethylchloride hydrochloride, 2-chloromethyl pyridinium chloride, pyridine, 2-chloromethyl-, hydrochloride, unii-yni4417kx0
PubChem CID 23392
ChEBI CHEBI:76600
Nombre IUPAC 2-(clorometil)piridina; clorhidrato
SMILES C1=CC=NC(=C1)CCl.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2- (Chloromethyl)pyridine hydrochloride
Punto de fusión 120°C to 124°C
Cantidad 25 g
Número UN UN3261
Beilstein 3689155
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad Soluble in water,acetone (10-50mg/ml),95%ethanol (100mg/ml).
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.04
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-(Chloromethyl)pyridine hydrochloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-(Chloromethyl)pyridine hydrochloride