Learn More
Clorhidrato de 2-(clorometil)piridina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
2-(Chloromethyl)pyridine hydrochloride was used as reagent in base catalyzed alkylation of p-tert-butylcalix[6]arene and p-tert-butylcalix[5]arene in DMF. It was used in the synthesis of Gd3+ diethylenetriaminepentaacetic acid bisamide complex, a Zn2+-sensitive magnetic resonance imaging contrast agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El clorhidrato de 2-(clorometil)piridina se utilizó como reactivo en la alquilación catalizada por una base de p-terc-butilcalix[6]areno y p-terc-butilcalix[5]areno en DMF. También se utilizó en la síntesis del complejo de bisamida de ácido dietilenetriaminapentaacético y GD3+, un agente de contraste para la adquisición de imágenes por resonancia magnética sensible a Zn2+.
Solubilidad
Soluble en agua, acetona (de 10 a 50 mg/ml) y etanol 95 %(100 mg/ml).
Notas
Higroscópico. Almacenar en gas inerte y alejado de agentes oxidantes fuertes. Mantener en un recipiente bien cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
Spezifikation
Spezifikation
| Nombre del producto químico o material | 2- (Chloromethyl)pyridine hydrochloride |
| Punto de fusión | 120°C to 124°C |
| Cantidad | 5 g |
| Número UN | UN3261 |
| Beilstein | 3689155 |
| Sensibilidad | Hygroscopic |
| Información de solubilidad | Soluble in water,acetone (10-50mg/ml),95%ethanol (100mg/ml). |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 164.04 |
| Porcentaje de pureza | 98% |