Learn More
2-(clorometil)naftaleno, TRC
Código de producto. 30358890
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Código de producto. Cantidad
30358890 500 mg
1 options
Código de producto. 30358890 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC384808500MG
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Chloromethyl)naphthalene
CAS 2506-41-4
Fórmula molecular C11H9Cl
Cantidad 500 mg
Sinónimo 2-(Chloromethyl)naphthalene, 2-Menaphthyl Chloride, 2-Naphthylmethyl Chloride, NSC 408896, Naphthalen-2-ylmethyl Chloride, beta-Chloromethylnaphthalene, beta-Naphthylmethyl Chloride
Fórmula InChI InChI=1S/C11H9Cl/c12-8-9-5-6-10-3-1-2-4-11(10)7-9/h1-7H,8H2
SMILES ClCc1ccc2ccccc2c1
Nombre IUPAC 2-(clorometil)naftaleno
Peso molecular (g/mol) 176.64
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.0393