Learn More
2-(clorometil)naftaleno, TRC
Código de producto. 30357514
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30357514 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30357514 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC3848081G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Chloromethyl)naphthalene
CAS 2506-41-4
Fórmula molecular C11H9Cl
Cantidad 1 g
Sinónimo 2-(Chloromethyl)naphthalene, 2-Menaphthyl Chloride, 2-Naphthylmethyl Chloride, NSC 408896, Naphthalen-2-ylmethyl Chloride, beta-Chloromethylnaphthalene, beta-Naphthylmethyl Chloride
Fórmula InChI InChI=1S/C11H9Cl/c12-8-9-5-6-10-3-1-2-4-11(10)7-9/h1-7H,8H2
SMILES ClCc1ccc2ccccc2c1
Nombre IUPAC 2-(clorometil)naftaleno
Peso molecular (g/mol) 176.64
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.0393