Learn More
2-(Clorometil)naftaleno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11479360
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11479360 250 mg 250 miligramos
11489360 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11479360 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H50242.MD
 Artículo restringido
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
CAS: 2506-41-4 | C11H9Cl | 176.64 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2506-41-4
Fórmula molecular C11H9Cl
Peso molecular (g/mol) 176.64
Número MDL MFCD00046488
Clave InChI MPCHQYWZAVTABQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloromethyl naphthalene, naphthalene, 2-chloromethyl, 2-chloroethyl naphthalene, 2-chloromethyl-naphthalene, acmc-1ccgj, beta-chloromethylnapthalene, 3-chloro-methylnaphthalene, beta-chloromethylnaphthalene
PubChem CID 75632
Nombre IUPAC 2-(clorometil)naftaleno
SMILES ClCC1=CC=C2C=CC=CC2=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Chloromethyl)naphthalene
Punto de fusión 47°C to 50°C
Cantidad 250 mg
Número UN UN3261
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.65
Porcentaje de pureza 98%