Learn More
2-(Clorometil)benzotiazol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15482129
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15482129 5 g 5 g
15492129 250 mg 250 miligramos
15472129 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15482129 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H64781.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 37859-43-1 | C8H6ClNS | 183.65 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 37859-43-1
Fórmula molecular C8H6ClNS
Peso molecular (g/mol) 183.65
Número MDL MFCD05664944
Clave InChI SERUZNHRWBXDOX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloromethyl-1,3-benzothiazole, 2-chloromethyl benzothiazole, 2-chloromethyl benzo d thiazole, benzothiazole, 2-chloromethyl, 2-chloromethylbenzothiazole, 2-chloromethyl-benzothiazole, 2-chloromethylbenzthiazole, acmc-1ag8v, ksc776s1l, 2-chloromethylbenzo d thiazole
PubChem CID 304978
Nombre IUPAC 2-(clorometil)-1,3-benzotiazol
SMILES ClCC1=NC2=CC=CC=C2S1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Chloromethyl)benzothiazole
Punto de fusión 34°C
Punto de ebullición 88°C to 99°C (0.3 mmHg)
Cantidad 5 g
Beilstein 120805
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 183.65
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Sólido