Learn More
2-(Clorometil)bencimidazol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11497226
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11497226 25 g 25 g
11487226 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11497226 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25548.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-10-2026
Añadir a la cesta
CAS: 4857-04-9 | C8H7ClN2 | 166.61 g/mol
2-(Chloromethyl)benzimidazole is used as intermediate in pharmaceutical , in organic synthesis .
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-(clorometil)bencimidazol se utiliza como producto intermedio en el sector farmacéutico y en síntesis orgánica.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco dentro de un recipiente bien sellado. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4857-04-9
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Chloromethyl)benzimidazole
Punto de fusión 141°C to 143°C (decomposition)
Fórmula molecular C7H5ClN2
Número MDL MFCD00051944
Cantidad 25 g
Sinónimo 2-chlorobenzimidazole, 2-chloro-1h-benzo d imidazole, 1h-benzimidazole, 2-chloro, 2-chloro-1h-benzoimidazole, 2-chloro-1h-1,3-benzodiazole, benzimidazole, 2-chloro, 2-chloro-1h-1,3-benzimidazole, 2-chlorobenzoimidazole, pubchem7598, 2-chloro benzimidazole
Información de solubilidad Insoluble in water.
Clave InChI AYPSHJCKSDNETA-UHFFFAOYSA-N
SMILES ClC1=NC2=CC=CC=C2N1
Nombre IUPAC 2-cloro-1H-benzimidazol
Peso molecular (g/mol) 152.58
PubChem CID 78572
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.61
Porcentaje de pureza 96%