Learn More
2-(Clorometil)bencimidazol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11487226
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11487226 5 g 5 g
11497226 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11487226 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25548.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 4857-04-9 | C8H7ClN2 | 166.61 g/mol
2-(Chloromethyl)benzimidazole is used as intermediate in pharmaceutical , in organic synthesis .
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-(clorometil)bencimidazol se utiliza como producto intermedio en el sector farmacéutico y en síntesis orgánica.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco dentro de un recipiente bien sellado. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4857-04-9
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Chloromethyl)benzimidazole
Punto de fusión 141°C to 143°C (decomposition)
Fórmula molecular C8H7ClN2
Número MDL MFCD00005602
Cantidad 5 g
Sinónimo 2-chloromethylbenzimidazole, 2-chloromethyl benzimidazole, 2-chloromethyl-1h-benzo d imidazole, 2-chloromethyl-1h-benzimidazole, 2-chloromethyl-1h-1,3-benzodiazole, 2-chloromethyl-1h-benzoimidazole, 1h-benzimidazole, 2-chloromethyl, dimezole-7, 2-chloromethyl-1h-1,3-benzimidazole
Información de solubilidad Insoluble in water.
Clave InChI SPMLMLQATWNZEE-UHFFFAOYSA-N
SMILES ClCC1=NC2=CC=CC=C2N1
Nombre IUPAC 2-(clorometil)-1H-benzimidazol
Peso molecular (g/mol) 166.61
PubChem CID 78571
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.61
Porcentaje de pureza 96%