Learn More
2-(Clorometil)benzaldehído, TRC
Código de producto. 30362223
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30362223 50 mg 50 miligramos
30356248 25 mg -
30352277 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30362223 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC36575050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 108683-62-1
Fórmula molecular C8H7ClO
Peso molecular (g/mol) 154.59
Nombre IUPAC 2-(clorometil)benzaldehído
SMILES ClCc1ccccc1C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Chloromethyl)benzaldehyde
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H7ClO/c9-5-7-3-1-2-4-8(7)6-10/h1-4,6H,5H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.0185