Learn More
2-(clorometil)alil-trimetilsilano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(Chloromethyl)allyl-trimethylsilane |
| CAS | 18388-03-9 |
| Fórmula molecular | C14 H14 N2 O4 S |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 2-Chloromethyl-3-trimethylsilyl-1-propene, 2-Chloromethyl-3-trimethylsilylpropene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H14N2O4S/c1-6-3-4-8(5-15-6)11-10(14(19)20)16-12(18)9(7(2)17)13(16)21-11/h3-5,7,9,13,17H,1-2H3,(H,19,20)/t7-,9+,13-/m1/s1 |
| SMILES | C[C@@H](O)[C@@H]1[C@H]2SC(=C(N2C1=O)C(=O)O)c3ccc(C)nc3 |
| Nombre IUPAC | Ácido (5R,6S)-6-[(1R)-1-hidroxietil]-3-(6-metilpiridin-3-il)-7-oxo-4-tia-1-azabiciclo[3.2.0]hept-2-eno-2-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 306.337 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 306.067 |