Learn More
2-(Clorometil)-8-(1,1-dimetiletil)-1,4-dioxaspiro[4.5]decano-d4, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(Chloromethyl)-8-(1,1-dimethylethyl)-1,4-dioxaspiro[4.5]decane-d4 |
| CAS | 2714437-97-3 |
| Fórmula molecular | C13 D4 H19 Cl O2 |
| Cantidad | 5 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H23ClO2/c1-12(2,3)10-4-6-13(7-5-10)15-9-11(8-14)16-13/h10-11H,4-9H2,1-3H3/i6D2,7D2 |
| SMILES | [2H]C1([2H])CC(CC([2H])([2H])C12OCC(CCl)O2)C(C)(C)C |
| Nombre IUPAC | 8-terc-butil-3-(clorometil)-6,6,10,10-tetradeuterio-1,4-dioxaspiro[4.5]decano |
| Peso molecular (g/mol) | 250.798 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 250.164 |