Learn More
2-(Clorometilo)-5-fenil-1,3,4-oxadiazol, 97 %, ACROS Organics™
Código de producto. 10678540 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10678540 1 g 1 g
10179819 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10678540 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 438280010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 33575-83-6
Fórmula molecular C9H7ClN2O
Peso molecular (g/mol) 194.62
Número MDL MFCD00466332
Clave InChI AGLNTFQAHIRTFA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloromethyl-5-phenyl-1,3,4-oxadiazole, 2-chloromethyl-5-phenyl-1,3,4 oxadiazole, 5-chloromethyl-2-phenyl-1,3,4-oxadiazole, 1,3,4-oxadiazole, 2-chloromethyl-5-phenyl, enamine_005035, chloromethylphenyloxadiazole, 1,3,4-oxadiazole,2-chloromethyl-5-phenyl, 5-chloromethyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl benzene
PubChem CID 314941
Nombre IUPAC 2-(clorometil)-5-fenil-1,3,4-oxadiazol
SMILES ClCC1=NN=C(O1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(chloromethyl)-5-phenyl-1, 3, 4-oxadiazole
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 119.3°C to 119.7°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.62
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-(Chloromethyl)-5-phenyl-1,3,4-oxadiazole
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.