Learn More
2-(clorometil)-5-(1,1-dimetiletil)-1,3-dimetilbenceno, Mikromol™
Descripción
2-(Clorometil)-5-(1,1-dimetiletil)-1,3-dimetilbenceno
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(Chloromethyl)-5-(1,1-dimethylethyl)-1,3-dimethylbenzene |
| CAS | 19387-83-8 |
| Nombres de analitos o componentes | 2-(Chloromethyl)-5-(1,1-dimethylethyl)-1,3-dimethylbenzene |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C13 H19 Cl |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Xylometazoline Hydrochloride Imp. B (EP), Xylometazoline Imp. B (EP), 2-(Chloromethyl)-5-(1,1-dimethylethyl)-1,3-dimethylbenzene, Xylometazoline Hydrochloride Impurity B, Xylometazoline Impurity B |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H19Cl/c1-9-6-11(13(3,4)5)7-10(2)12(9)8-14/h6-7H,8H2,1-5H3 |
| SMILES | Cc1cc(cc(C)c1CCl)C(C)(C)C |
| Nombre IUPAC | 5-terc-butil-2-(clorometil)-1,3-dimetilbenceno |
| Mostrar más |