Learn More
Clorhidrato de 2-(clorometil)-4-metoxi-3-metilpiridina, Mikromol™
Descripción
Clorhidrato de 2-(clorometil)-4-metoxi-3-metilpiridina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(Chloromethyl)-4-methoxy-3-methylpyridine Hydrochloride |
| CAS | 86604-74-2 |
| Nombres de analitos o componentes | 2-(Chloromethyl)-4-methoxy-3-methylpyridine Hydrochloride |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C8 H10 Cl N O . Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | 2-(Chloromethyl)-4-methoxy-3-methylpyridine Hydrochloride (1:1), Pyridine, 2-(chloromethyl)-4-methoxy-3-methyl-, hydrochloride (9CI), 2-(Chloromethyl)-4-methoxy-3-methylpyridine hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H10ClNO.ClH/c1-6-7(5-9)10-4-3-8(6)11-2;/h3-4H,5H2,1-2H3;1H |
| SMILES | Cl.COc1ccnc(CCl)c1C |
| Nombre IUPAC | 2-(clorometil)-4-metoxi-3-metilpiridina;clorhidrato |
| Mostrar más |