Learn More
2-(Clorometil)-4-metaxi-3,5-dimetilpiridina Clorhidrato, TRC
Código de producto. 30365264
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30365264 2.5 g
30352628 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30365264 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC3692402.5G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 86604-75-3
Fórmula molecular C9 H12 Cl N O . Cl H
Peso molecular (g/mol) 222.11
Sinónimo 2-(Chloromethyl)-4-methoxy-3,5-dimethylpyridine hydrochloride (1:1), Pyridine, 2-(chloromethyl)-4-methoxy-3,5-dimethyl-, hydrochloride (9CI), 2-(Chloromethyl)-3,5-dimethyl-4-methoxypyridine hydrochloride, 2-(Chloromethyl)-4-methoxy-3,5-dimethylpyridine hydrochloride, 3,5-Dimethyl-2-chloromethyl-4-methoxypyridine hydrochloride, Cc-993
Nombre IUPAC 2-(clorometil)-4-metoxi-3,5-dimetilpiridina; clorhidrato
SMILES Cl.COc1c(C)cnc(CCl)c1C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloromethyl-3,5-dimethyl-4-methoxypyridine Hydrochloride
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C9H12ClNO.ClH/c1-6-5-11-8(4-10)7(2)9(6)12-3;/h5H,4H2,1-3H3;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 221.0374