Learn More
2-Clorometil-4-clorhidrato de metoxi-3,5-dimetilpiridina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11338766
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11338766 5 g 5 g
11348766 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11338766 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19453.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 86604-75-3 | C9H13Cl2NO | 222.109 g/mol
2-Chloromethyl-4-methoxy-3,5-dimethylpyridine hydrochloride is used as pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El clorhidrato 2-clorometil-4-metoxi-3,5-dimetilpiridina se utiliza como producto intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Incompatibles con los agentes oxidantes. Almacenar en condiciones frescas y secas en un recipiente bien sellado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 86604-75-3
Fórmula molecular C9H13Cl2NO
Peso molecular (g/mol) 222.109
Número MDL MFCD00277472
Clave InChI LCJDHJOUOJSJGS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloromethyl-4-methoxy-3,5-dimethylpyridine hydrochloride, 2-chloromethyl-3,5-dimethyl-4-methoxypyridine hydrochloride, 2-chloromethyl-3,5-dimethyl-4-methoxy pyridine hydrochloride, 2-chloromethyl-3,5-dimethyl-4 methoxypyridine hydrochloride, 2-chloromethyl-4-methoxy-3,5-dimethylpyridine hcl, pyridine, 2-chloromethyl-4-methoxy-3,5-dimethyl-, hydrochloride, 2-chloromethyl-3,5-dimethyl-4-pyridinyl methyl ether hydrochloride, pubchem2236
PubChem CID 11694258
Nombre IUPAC 2-(clorometil)-4-metoxi-3,5-dimetilpiridina; clorhidrato
SMILES CC1=CN=C(C(=C1OC)C)CCl.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloromethyl-4-methoxy-3,5-dimethylpyridine hydrochloride
Punto de fusión ∽128°C (decomposition)
Cantidad 5 g
Beilstein 5359162
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 222.12
Porcentaje de pureza 98%