Learn More
Clorhidrato de 2-clorometil-4,5-dihidro-1H-imidazol, Mikromol™
Descripción
Clorhidrato de 2-clorometil-4,5-dihidro-1H-imidazol
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Chloromethyl-4,5-dihydro-1H-imidazole Hydrochloride |
| CAS | 13338-49-3 |
| Nombres de analitos o componentes | 2-Chloromethyl-4,5-dihydro-1H-imidazole Hydrochloride |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C4 H7 Cl N2 . Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Phentolamine Mesilate Imp. B (EP), 2-(Chloromethyl)-4,5-dihydro-1H-imidazole Hydrochloride, 2-Chloromethyl-4,5-dihydro-1H-imidazole Hydrochloride, Phentolamine Mesilate Imp. B (EP) as Hydrochloride, Phentolamine Mesilate Impurity B as Hydrochloride, Phentolamine Impurity B as Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H7ClN2.ClH/c5-3-4-6-1-2-7-4;/h1-3H2,(H,6,7);1H |
| SMILES | Cl.ClCC1=NCCN1 |
| Nombre IUPAC | 2-(clorometil)-4,5-dihidro-1H-imidazol;clorhidrato |
| Mostrar más |