Learn More
Clorhidrato de 2-clorometil-4-(3-metoxipropoxi)-3-metilpiridina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Chloromethyl-3-methyl-4-(3-methoxypropoxy)pyridine Hydrochloride |
| CAS | 153259-31-5 |
| Fórmula molecular | C11 H16 Cl N O2 . Cl H |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 2-Chloromethyl-3-methyl-4-(3-methoxypropoxy)pyridine Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H16ClNO2.ClH/c1-9-10(8-12)13-5-4-11(9)15-7-3-6-14-2;/h4-5H,3,6-8H2,1-2H3;1H |
| SMILES | Cl.COCCCOc1ccnc(CCl)c1C |
| Nombre IUPAC | 2-(clorometil)-4-(3-metoxipropoxi)-3-metilpiridina;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 266.16 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 265.0636 |