Learn More
Clorhidrato de 2-(clorometil)-4-(3-cloropropoxi)-3-metilpiridina, TRC
Código de producto. 30360621
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30360621 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30360621 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC36908010MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-03-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Chloromethyl)-4-(3-chloropropoxy)-3-methylpyridine Hydrochloride
CAS 2514958-53-1
Fórmula molecular C10H13Cl2NO . HCl
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H13Cl2NO.ClH/c1-8-9(7-12)13-5-3-10(8)14-6-2-4-11;/h3,5H,2,4,6-7H2,1H3;1H
SMILES CC1=C(OCCCCl)C=CN=C1CCl.[H]Cl
Nombre IUPAC Clorhidrato de 2-(clorometil)-4-(3-cloropropoxi)-3-metilpiridina
Peso molecular (g/mol) 270.58
Formula Weight (peso de la fórmula) 269.02