Learn More
2-Clorometil-3H-benzoimidazol-5-carbonitrilo, TRC
Código de producto. 30366041
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30366041 10 mg 10 miligramos
30357018 100 mg 100 miligramos
30356788 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30366041 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC59810310MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 150613-50-6
Fórmula molecular C9H6N3Cl
Peso molecular (g/mol) 191.61
Nombre IUPAC 2-(clorometil)-3H-benzimidazol-5-carbonitrilo
SMILES ClCc1nc2ccc(cc2[nH]1)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloromethyl-3H-benzoimidazole-5-carbonitrile
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H6ClN3/c10-4-9-12-7-2-1-6(5-11)3-8(7)13-9/h1-3H,4H2,(H,12,13)
Formula Weight (peso de la fórmula) 191.025