Learn More
Clorhidrato de 2-clorometil-3-metil-4-(3-metoxipropoxi)piridina, Mikromol™
Código de producto. 30463322
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30463322 4 x 25 mg -
30050162 25 mg 25 miligramos
18042070 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30463322 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0618.0700254AMP
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Clorhidrato de 2-clorometil-3-metil-4-(3-metoxipropoxi)piridina, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloromethyl-3-methyl-4-(3-methoxypropoxy)pyridine Hydrochloride
CAS 153259-31-5
Nombres de analitos o componentes 2-Chloromethyl-3-methyl-4-(3-methoxypropoxy)pyridine Hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C11 H16 Cl N O2 . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 2-Chloromethyl-3-methyl-4-(3-methoxypropoxy)pyridine Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C11H16ClNO2.ClH/c1-9-10(8-12)13-5-4-11(9)15-7-3-6-14-2;/h4-5H,3,6-8H2,1-2H3;1H
Tipo de solución Neat
SMILES Cl.COCCCOc1ccnc(CCl)c1C
Nombre IUPAC 2-(clorometil)-4-(3-metoxipropoxi)-3-metilpiridina;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 266.16
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 265.0636 g/mol