Learn More
N-óxido de 2-clorometil-3-metil-4-(2,2,2-trifluoroetoxi)piridina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Chloromethyl-3-methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyridine N-Oxide |
| CAS | 163119-28-6 |
| Fórmula molecular | C9H9ClF3NO2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Pyridine, 2-(chloromethyl)-3-methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)-, 1-oxide, 2-(Chloromethyl)-3-methyl-1-oxido-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyridin-1-ium, Lansoprazole Chloride N-Oxide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H9ClF3NO2/c1-6-7(4-10)14(15)3-2-8(6)16-5-9(11,12)13/h2-3H,4-5H2,1H3 |
| SMILES | Cc1c(OCC(F)(F)F)cc[n+]([O-])c1CCl |
| Nombre IUPAC | 2-(clorometil)-3-metil-1-óxido-4-(2,2,2-trifluoroetoxi)piridin-1-io |
| Peso molecular (g/mol) | 255.62 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 255.0274 |