Learn More
2-Clorometil-3-metil-4-(2,2,2-trifluoroetoxi)piridina, Clorhidrato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Chloromethyl-3-methyl-4-(2,2,2-trifluoro-ethoxy)pyridine Hydrochloride |
| CAS | 127337-60-4 |
| Fórmula molecular | C9 H9 Cl F3 N O . Cl H |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 2-Chloromethyl-3-methyl-4-(2,2,2-trifluoro-ethoxy)pyridine Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H9ClF3NO.ClH/c1-6-7(4-10)14-3-2-8(6)15-5-9(11,12)13;/h2-3H,4-5H2,1H3;1H |
| SMILES | Cl.Cc1c(CCl)nccc1OCC(F)(F)F |
| Nombre IUPAC | 2-(clorometil)-3-metil-4-(2,2,2-trifluoroetoxi)piridina; Cloruro |
| Peso molecular (g/mol) | 276.08 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 275.0092 |