Learn More
Clorhidrato de 2-clorometil-3-metil-4-(2,2,2-trifluoroetoxi)piridina, Mikromol™
Código de producto. 30050391
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30050391 25 mg 25 miligramos
17921836 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30050391 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0474.090025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Clorhidrato de 2-clorometil-3-metil-4-(2,2,2-trifluoroetoxi)piridina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloromethyl-3-methyl-4-(2,2,2-trifluoro-ethoxy)pyridine Hydrochloride
CAS 127337-60-4
Nombres de analitos o componentes 2-Chloromethyl-3-methyl-4-(2,2,2-trifluoro-ethoxy)pyridine Hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C9 H9 Cl F3 N O . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 2-Chloromethyl-3-methyl-4-(2,2,2-trifluoro-ethoxy)pyridine Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C9H9ClF3NO.ClH/c1-6-7(4-10)14-3-2-8(6)15-5-9(11,12)13;/h2-3H,4-5H2,1H3;1H
SMILES Cl.Cc1c(CCl)nccc1OCC(F)(F)F
Nombre IUPAC 2-(clorometil)-3-metil-4-(2,2,2-trifluoroetoxi)piridina;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 276.08
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 275.0092 g/mol