Learn More
2-(Clorometil)-3,5-Dimetilpiridina Clorhidrato, TRC
Código de producto. 30358982
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30358982 1 g -
30357220 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30358982 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC3694101G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 73590-93-9
Fórmula molecular C8 H10 Cl N . Cl H
Peso molecular (g/mol) 192.09
Sinónimo Pyridine, 2-(chloromethyl)-3,5-dimethyl-, hydrochloride (1:1), Pyridine, 2-(chloromethyl)-3,5-dimethyl-, hydrochloride (9CI), 2-(Chloromethyl)-3,5-dimethylpyridine hydrochloride
Nombre IUPAC 2-(clorometil)-3,5-dimetilpiridina; Cloruro
SMILES Cl.Cc1cnc(CCl)c(C)c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Chloromethyl)-3,5-dimethylpyridine hydrochloride
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C8H10ClN.ClH/c1-6-3-7(2)8(4-9)10-5-6;/h3,5H,4H2,1-2H3;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 191.0269