Learn More
2-Clorometil-3,5-dimetilpiridina-4-ol, TRC
Código de producto. 17933485
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17933485 1 g 1 g
17974525 250 mg 250 miligramos
17924915 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17933485 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC3692001G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 220771-03-9
Fórmula molecular C8 H10 Cl N O
Peso molecular (g/mol) 171.6241
Sinónimo 4-Pyridinol, 2-(chloromethyl)-3,5-dimethyl-, 2-(Chloromethyl)-3,5-dimethyl-4-pyridinol, 2-Chloromethyl-3,5-dimethyl-4-hydroxypyridine, 2-(Chloromethyl)-3,5-dimethyl-4-pyridinol, Pyridoxine Impurity
Nombre IUPAC 2-(clorometil)-3,5-dimetilpiridina-4-ol
SMILES Cc1cnc(CCl)c(C)c1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloromethyl-3,5-dimethylpyridin-4-ol
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C8H10ClNO/c1-5-4-10-7(3-9)6(2)8(5)11/h4H,3H2,1-2H3,(H,10,11)
Formula Weight (peso de la fórmula) 171.0451