Learn More
Clorhidrato de 2-clorometil-3,5-dimetil-4-metoxipiridina, Mikromol™
Código de producto. 30462241
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30462241 4 x 25 mg 100 miligramos
30052289 25 mg 25 miligramos
30052651 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30462241 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0095.5500254AMP
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Clorhidrato de 2-clorometil-3,5-dimetil-4-metoxipiridina, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material 2-Chloromethyl-3,5-dimethyl-4-methoxypyridine Hydrochloride
CAS 86604-75-3
Nombres de analitos o componentes 2-Chloromethyl-3,5-dimethyl-4-methoxypyridine Hydrochloride
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C9 H12 Cl N O . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 2-(Chloromethyl)-4-methoxy-3,5-dimethylpyridine hydrochloride (1:1), Pyridine, 2-(chloromethyl)-4-methoxy-3,5-dimethyl-, hydrochloride (9CI), 2-(Chloromethyl)-3,5-dimethyl-4-methoxypyridine hydrochloride, 2-(Chloromethyl)-4-methoxy-3,5-dimethylpyridine hydrochloride, 3,5-Dimethyl-2-chloromethyl-4-methoxypyridine hydrochloride, Cc-993
Fórmula InChI InChI=1S/C9H12ClNO.ClH/c1-6-5-11-8(4-10)7(2)9(6)12-3;/h5H,4H2,1-3H3;1H
Tipo de solución Sin diluir
SMILES Cl.COc1c(C)cnc(CCl)c1C
Nombre IUPAC 2-(clorometil)-4-metoxi-3,5-dimetilpiridina; clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 222.11
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 221,0374 g/mol