Learn More
Clorhidrato de 2-clorometil-3,5-dimetil-4-metoxipiridina, Mikromol™
Descripción
Clorhidrato de 2-clorometil-3,5-dimetil-4-metoxipiridina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Chloromethyl-3,5-dimethyl-4-methoxypyridine Hydrochloride |
| CAS | 86604-75-3 |
| Nombres de analitos o componentes | 2-Chloromethyl-3,5-dimethyl-4-methoxypyridine Hydrochloride |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C9 H12 Cl N O . Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | 2-(Chloromethyl)-4-methoxy-3,5-dimethylpyridine hydrochloride (1:1), Pyridine, 2-(chloromethyl)-4-methoxy-3,5-dimethyl-, hydrochloride (9CI), 2-(Chloromethyl)-3,5-dimethyl-4-methoxypyridine hydrochloride, 2-(Chloromethyl)-4-methoxy-3,5-dimethylpyridine hydrochloride, 3,5-Dimethyl-2-chloromethyl-4-methoxypyridine hydrochloride, Cc-993 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H12ClNO.ClH/c1-6-5-11-8(4-10)7(2)9(6)12-3;/h5H,4H2,1-3H3;1H |
| SMILES | Cl.COc1c(C)cnc(CCl)c1C |
| Nombre IUPAC | 2-(clorometil)-4-metoxi-3,5-dimetilpiridina; clorhidrato |
| Mostrar más |