Learn More
2-(clorometil)-3,4-dimetoxipiridina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(Chloromethyl)-3,4-dimethoxypyridine |
| CAS | 169905-10-6 |
| Fórmula molecular | C8 H10 Cl N O2 |
| Cantidad | 10 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H10ClNO2/c1-11-7-3-4-10-6(5-9)8(7)12-2/h3-4H,5H2,1-2H3 |
| SMILES | COC1=C(OC)C(CCl)=NC=C1 |
| Nombre IUPAC | 2-(clorometil)-3,4-dimetoxi-piridina |
| Peso molecular (g/mol) | 187.623646 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 187.04 |