Learn More
2-Clorometil-3,4-dimetoxipiridina Clorhidrato, TRC
Código de producto. 30006734
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
30006734 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30006734 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC369170500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 72830-09-2
Fórmula molecular C8 H10 Cl N O2 . Cl H
Peso molecular (g/mol) 224.08
Sinónimo 2-Chloromethyl-3,4-dimethoxypyridine Hydrochloride
Nombre IUPAC 2-(clorometil)-3,4-dimetoxipiridina; clorhidrato
SMILES Cl.COc1ccnc(CCl)c1OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloromethyl-3,4-dimethoxypyridine Hydrochloride
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H10ClNO2.ClH/c1-11-7-3-4-10-6(5-9)8(7)12-2;/h3-4H,5H2,1-2H3;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 223.0167