Learn More
Clorhidrato de 2-clorometil-3,4-dimetoxipiridina, Mikromol™
Código de producto. 30462370
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30462370 4 x 25 mg -
30050886 100 mg 100 miligramos
30051092 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30462370 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0099.0500254AMP
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Clorhidrato de 2-clorometil-3,4-dimetoxipiridina, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloromethyl-3,4-dimethoxypyridine Hydrochloride
CAS 72830-09-2
Nombres de analitos o componentes 2-Chloromethyl-3,4-dimethoxypyridine Hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C8 H10 Cl N O2 . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 2-Chloromethyl-3,4-dimethoxypyridine Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C8H10ClNO2.ClH/c1-11-7-3-4-10-6(5-9)8(7)12-2;/h3-4H,5H2,1-2H3;1H
Tipo de solución Neat
SMILES Cl.COc1ccnc(CCl)c1OC
Nombre IUPAC 2-(clorometil)-3,4-dimetoxipiridina; clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 224.08
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 223.0167 g/mol