Learn More
Clorhidrato de 2-clorometil-3,4-dimetoxipiridina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15415586
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15415586 5 g 5 g
15405586 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15415586 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H60235.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 72830-09-2
Fórmula molecular C8H11Cl2NO2
Peso molecular (g/mol) 224.081
Número MDL MFCD02181083
Clave InChI YYRIKJFWBIEEDH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloromethyl-3,4-dimethoxypyridine hydrochloride, 2-chloromethyl-3,4-dimethoxy pyridine hydrochloride, 2-chloromethyl-3,4-dimethoxypyridinium chloride, 2-chloromethyl-3,4-dimethoxypyridinium hydrochloride, 2-chloromethyl-3 pound not4-dimethoxy-pyridine hydrochloride, 2-chloromethyl-3,4-dimethoxy pyridine hcl, 3,4-dimethoxy-2-chloromethylpyridine hydrochloride, 2-chloromethyl-3,4-dimethoxypyridine;hydrochloride, 2-chloromethyl-3,4-dimethoxy-pyridine hydrochloride
PubChem CID 16216928
Nombre IUPAC 2-(clorometil)-3,4-dimetoxipiridina; clorhidrato
SMILES COC1=C(C(=NC=C1)CCl)OC.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloromethyl-3,4-dimethoxypyridine hydrochloride
Punto de fusión 155°C (decomposition)
Cantidad 5 g
Número UN UN3077
Formula Weight (peso de la fórmula) 224.08
Porcentaje de pureza 97%