Learn More
2-clorometil-2-fenilpropano, TRC
Código de producto. 30366733
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
30366733 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30366733 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC368080250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloromethyl-2-phenylpropane
CAS 515-40-2
Fórmula molecular C10H13Cl
Cantidad 250 mg
Sinónimo (1,1-Dimethyl-2-chloroethyl)benzene, (beta-Chloro-tert-butyl)benzene, (beta-Chloro-alpha,alpha-dimethyl)ethylbenzene, 1-Chloro-2-methyl-2-phenylpropane, 2-Methyl-2-phenylpropyl Chloride, NSC 54159, NSC 923, Neophyl Chloride, beta,beta-Dimethylphenethyl Chloride
Fórmula InChI InChI=1S/C10H13Cl/c1-10(2,8-11)9-6-4-3-5-7-9/h3-7H,8H2,1-2H3
SMILES CC(C)(CCl)c1ccccc1
Nombre IUPAC (1-cloro-2-metilpropan-2-il)benceno
Peso molecular (g/mol) 168.66
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.0706
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.