Learn More
2-(Clorometil)-2-metiloxirano, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10069301
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10069301 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10111122 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
2 options
Código de producto. 10069301
Marca: Thermo Scientific Maybridge CD08593DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 598-09-4
Fórmula molecular C4H7ClO
Peso molecular (g/mol) 106.549
Número MDL MFCD00052487
Clave InChI VVHFXJOCUKBZFS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloromethyl-2-methyloxirane, oxirane, 2-chloromethyl-2-methyl, 2-chloromethyl-2-methyl-oxirane, 2-chloromethyl-1,2-epoxypropane, methyl epichlorohydrin, 2-methylepichlorohydrin, acmc-209mfx, beta-methylepichlorohydrin, ksc493o4b
PubChem CID 95220
Nombre IUPAC 2-(clorometil)-2-metiloxirano
SMILES CC1(CO1)CCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Chloromethyl)-2-methyloxirane
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 106.55
Porcentaje de pureza 97%