Learn More
2-(clorometil)-1-buteno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(Chloromethyl)-1-butene |
| CAS | 23010-02-8 |
| Fórmula molecular | C5H9Cl |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 2-(Chloromethyl)-1-butene, 2-Ethylallyl Chloride, 3-Chloro-2-ethyl-1-propene, β-Ethallyl Chloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H9Cl/c1-3-5(2)4-6/h2-4H2,1H3 |
| SMILES | ClCC(CC)=C |
| Nombre IUPAC | 2-(clorometil)but-1-eno |
| Peso molecular (g/mol) | 104.58 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 104.0393 |