Learn More
2-(Clorometil)-1,3-benzoxazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15244298 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15244298 1 g 1 g
15254298 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15244298 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 453380010
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 41014-43-1 | C8H6ClNO | 167.59 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 41014-43-1
Fórmula molecular C8H6ClNO
Peso molecular (g/mol) 167.59
Número MDL MFCD05664964
Clave InChI ANRDUCQCZKLSGF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloromethyl-1,3-benzoxazole, 2-chloromethyl benzo d oxazole, 2-chloromethyl benzoxazole, benzoxazole, 2-chloromethyl, chloromethylbenzoxazole, 2-chloromethylbenzoxazole, 2-chloromethyl-benzooxazole, chloromethyl-benzoxazole, acmc-1aqt5
PubChem CID 2061989
Nombre IUPAC 2-(clorometilo)-1,3-benzoxazol
SMILES ClCC1=NC2=CC=CC=C2O1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Chloromethyl)-1,3-benzoxazole
Punto de ebullición 80.0°C (0.1 mmHg)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 167.6
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-(Chloromethyl)-1,3-benzoxazole, 95%
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.