Learn More
2-(Clorometoxi)etiltrimetilsilano, téc. 90 %, estab. con 0,3 % de N-etildiisopropilamina, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
2-(Chloromethoxy)ethyltrimethylsilane is used in the preparation of SEM [2-(trimethylsilyl)ethoxy]methyl]-ethers. It serves as a phenol protecting group in the synthesis of laterifluorones. Further, it reacts with 1H-imidazole to prepare 1-(2-trimethylsilanyl-ethoxymethyl)-1H-imidazole.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El 2-(clorometoxi)etiltrimetilsilano se utiliza en la preparación de SEM [2-(trimetilsilil)etoxi]metil]-éteres. Sirve como grupo protector de fenol en la síntesis de las laterifluoronas. Además, reacciona con el 1H-imidazol para preparar 1-(2-trimetilsilanil-etoximetil)-1H-imidazol.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Sensible a la humedad. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
Especificaciones
Especificaciones
| Punto de ebullición | 170°C to 172°C |
| Nombre del producto químico o material | 2-(Chloromethoxy)ethyltrimethylsilane |
| Nombre de nota | stabilized with 0.3% N-ethyldiisopropylamine |
| Cantidad | 5 g |
| Temperatura de inflamación | 46°C (115°F) |
| Índice de refracción | 1.435 |
| Sensibilidad | Moisture sensitive |
| Densidad | 0.942 |
| Fórmula lineal | (CH3)3SiCH2CH2OCH2Cl |
| Número UN | UN2920 |
| Mostrar más |