Learn More
2-(Clorometoxi)etiltrimetilsilano, téc. 90 %, estab. con 0,3 % de N-etildiisopropilamina, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15485275
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15485275 1 g 1 g
15495275 5 g 5 g
15405285 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15485275 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H55074.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 76513-69-4 | C6H15ClOSi | 166.72 g/mol
2-(Chloromethoxy)ethyltrimethylsilane is used in the preparation of SEM [2-(trimethylsilyl)ethoxy]methyl]-ethers. It serves as a phenol protecting group in the synthesis of laterifluorones. Further, it reacts with 1H-imidazole to prepare 1-(2-trimethylsilanyl-ethoxymethyl)-1H-imidazole.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-(clorometoxi)etiltrimetilsilano se utiliza en la preparación de SEM [2-(trimetilsilil)etoxi]metil]-éteres. Sirve como grupo protector de fenol en la síntesis de las laterifluoronas. Además, reacciona con el 1H-imidazol para preparar 1-(2-trimetilsilanil-etoximetil)-1H-imidazol.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Sensible a la humedad. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 76513-69-4
Fórmula molecular C6H15ClOSi
Peso molecular (g/mol) 166.72
Número MDL MFCD00009919
Clave InChI BPXKZEMBEZGUAH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-trimethylsilyl ethoxymethyl chloride, 2-chloromethoxy ethyl trimethylsilane, sem-chloride, 2-trimethylsilyl ethoxymethylchloride, sem-cl, 2-chloromethyl 2-trimethylsilyl ethyl ether, semcl, 2-chloromethoxy ethyl-trimethylsilane, 2-trimethysilyl-ethoxymethyl chloride
PubChem CID 2724271
Nombre IUPAC 2-(clorometoxi)etil-trimetilsilano
SMILES C[Si](C)(C)CCOCCl
Especificaciones
Punto de ebullición 170°C to 172°C
Nombre del producto químico o material 2-(Chloromethoxy)ethyltrimethylsilane
Nombre de nota stabilized with 0.3% N-ethyldiisopropylamine
Cantidad 1 g
Fórmula lineal (CH3)3SiCH2CH2OCH2Cl
Número UN UN2920
Beilstein 3587289
Temperatura de inflamación 46°C (115°F)
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.72
Porcentaje de pureza 90%
Grado Técnico
Índice de refracción 1.435
Sensibilidad Moisture sensitive
Densidad 0.942