Learn More
Éster etílico de ácido 2-(clorometoxi)acético, TRC
Código de producto. 30360908
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30360908 100 mg -
30348934 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30360908 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC367815100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 124186-08-9
Fórmula molecular C5H9ClO3
Peso molecular (g/mol) 152.58
Sinónimo Ethyl 2-(Chloromethoxy)acetate
Nombre IUPAC Etil 2-(clorometoxi)acetato
SMILES CCOC(=O)COCCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Chloromethoxy)acetic Acid Ethyl Ester
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C5H9ClO3/c1-2-9-5(7)3-8-4-6/h2-4H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.024