Learn More
Ácido 2-cloromanosdélico, TRC
Código de producto. 30355542
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
50 g
Tamaño de la unidad:
25 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30355542 25 g 25 g
30362133 5 g -
30368437 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30355542 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC43267325G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10421-85-9
Fórmula molecular C8H7ClO3
Peso molecular (g/mol) 186.59
Nombre IUPAC Ácido 2-(2-clorofenil)-2-hidroxiacético
SMILES OC(C(=O)O)c1ccccc1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloromandelic acid
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C8H7ClO3/c9-6-4-2-1-3-5(6)7(10)8(11)12/h1-4,7,10H,(H,11,12)
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.0084