Learn More
Éster metílico del ácido 2-cloromandélico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Chloromandelic Acid Methyl Ester |
| CAS | 32345-60-1 |
| Fórmula molecular | C9H9ClO3 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | Methyl (S)-o-Chloromandelate, (S)-Methyl 2-hydroxy-2-(2-chlorophenyl)acetate, (S)-(-)-Methyl 2-(2-Chlorophenyl)-2-hydroxyacetate, (alphaS)-2-Chloro-alpha-hydroxy-benzeneacetic Acid Methyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H9ClO3/c1-13-9(12)8(11)6-4-2-3-5-7(6)10/h2-5,8,11H,1H3/t8-/m0/s1 |
| SMILES | COC(=O)C(O)c1ccccc1Cl |
| Nombre IUPAC | (2S)-2-(2-clorofenil)-2-hidroxiacetato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 200.62 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 200.024 |