Learn More
Ácido 2-cloromandelico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10740765 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10740765 250 g Frasco de vidrio 250 g
10246960 10 g Frasco de vidrio 10 g
10398510 50 g Frasco de vidrio 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10740765 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 240682500
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 10421-85-9 | C8H7ClO3 | 186.59 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10421-85-9
Fórmula molecular C8H7ClO3
Peso molecular (g/mol) 186.59
Número MDL MFCD00084962
Clave InChI RWOLDZZTBNYTMS-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 2-chloromandelic acid, 2-2-chlorophenyl-2-hydroxyacetic acid, dl-2-chloromandelic acid, 2-chlorophenyl hydroxy acetic acid, dl-2-chloro mandelic acid, 2-2-chlorophenyl-2-hydroxy-acetic acid, 2-chlorophenyl glycolic acid, 2-chloromandelicacid, 2-chloro-mandelic acid, pubchem15895
PubChem CID 97720
Nombre IUPAC Ácido 2-(2-clorofenil)-2-hidroxiacético
SMILES OC(C(O)=O)C1=CC=CC=C1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloromandelic acid
Punto de fusión 80°C to 85°C
% mín. CAS 97.5
Color De crema a blanco
% máx. CAS 100.0
Cantidad 250 g
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Forma física Polvo cristalino
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Fórmula lineal ClC6H4CH(OH)COOH
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.59
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Chloromandelic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.