Learn More
Ácido 2-cloromandélico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11487084
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11487084 5 g 5 g
11497084 25 g 25 g
11407094 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11487084 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21525.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 10421-85-9 | C8H7ClO3 | 186.59 g/mol
2-Chloromandelic acid, is used as a pharmaceutical intermediate as well as in the medicine industry. It is used as a intermediate of clopidrogrel.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 2-cloromandélico, se utiliza como producto intermedio farmacéutico, así como en la industria de medicamentos. Se utiliza como producto intermedio del clopidrogrel.
Solubilidad
Muy soluble en agua.
Notas
Sensible a la luz. Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Mantener alejado de ácidos, cloruros ácidos, anhídridos ácidos, agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10421-85-9
Fórmula molecular C8H7ClO3
Peso molecular (g/mol) 186.59
Número MDL MFCD00084962
Clave InChI RWOLDZZTBNYTMS-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 2-chloromandelic acid, 2-2-chlorophenyl-2-hydroxyacetic acid, dl-2-chloromandelic acid, 2-chlorophenyl hydroxy acetic acid, dl-2-chloro mandelic acid, 2-2-chlorophenyl-2-hydroxy-acetic acid, 2-chlorophenyl glycolic acid, 2-chloromandelicacid, 2-chloro-mandelic acid, pubchem15895
PubChem CID 97720
Nombre IUPAC Ácido 2-(2-clorofenil)-2-hidroxiacético
SMILES OC(C(O)=O)C1=CC=CC=C1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloromandelic acid
Punto de fusión 80°C to 85°C
Cantidad 5 g
Beilstein 2367070
Información de solubilidad Very soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.6
Porcentaje de pureza 98%