Learn More
2-cloromalonaldehído, TRC
Código de producto. 30136221
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
2.5 g
5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
5 g
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136221 5 g 5 g
30133995 2.5 g 2.50 g
30004658 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136221 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC3683205G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 36437-19-1
Fórmula molecular C3 H3 Cl O2
Peso molecular (g/mol) 106.508
Sinónimo 2-Chloro-1,3-propanedial, Chloromalonaldehyde, Chloromalondialdehyde, Chloromalonic Dialdehyde
Nombre IUPAC 2-cloropropanodial
SMILES ClC(C=O)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloromalonaldehyde
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C3H3ClO2/c4-3(1-5)2-6/h1-3H
Formula Weight (peso de la fórmula) 105.982