Learn More
2-Cloromalonaldehído, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10697943 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10697943 50 g Frasco de vidrio 50 g
10013810 1 g Frasco de vidrio 1 g
10396441 10 g Frasco de vidrio 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10697943 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 330120500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 36437-19-1 | C3H3ClO2 | 106.5 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 36437-19-1
Número MDL MFCD01320489
Clave InChI KTRZQCIGJUWSGE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloromalonaldehyde, chloromalonaldehyde, propanedial, chloro, chloromalonalde-hyde, 2-chloro-malonaldehyde, propanedial, 2-chloro, 2-chloropropane-1,3-dial, chloromalonaldehyde; chloromalondialdehyde; chloromalonic dialdehyde;2-chloromalonaldehyde
PubChem CID 147646
Nombre IUPAC 2-cloropropanodial
SMILES C(=O)C(C=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-chloromalonaldehyde
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 140.0°C to 145.0°C
Color Marrón
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C3H3ClO2
Fórmula lineal ClCH(CHO)2
Cantidad 50 g
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in chloroform,benzene,dimethylsulfoxide
Peso molecular (g/mol) 106.5
Formula Weight (peso de la fórmula) 106.5
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Polvo cristalino