Learn More
Cloruro de 2-cloroisonicotinoilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Chloroisonicotinoyl Chloride |
| CAS | 65287-34-5 |
| Fórmula molecular | C6H3NOCl2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 2-Chloropyridine-4-carbonyl Chloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H3Cl2NO/c7-5-3-4(6(8)10)1-2-9-5/h1-3H |
| SMILES | ClC(=O)c1ccnc(Cl)c1 |
| Nombre IUPAC | Cloruro de 2-cloropiridina-4-carbonilo |
| Peso molecular (g/mol) | 176 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 174.9592 |